Print…
VWR®, Medidores de pH/°C e redox/°C, pH10 Pen e ORP15 Pen
Fornecedor: VWR Collection
662-0121EA 142.19 EUR
662-0121 662-0126
VWR®, Medidores de pH/°C e redox/°C, pH10 Pen e ORP15 Pen
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Instrumentos simples e compactos, num económico formato "pen style", concebidos para a obtenção rápida de resultados exactos. Ideais para aplicações agrícolas, didácticas, lavagem de frutas e vegetais, piscinas, águas residuais, branqueamento de pasta de papel e aquacultura.
  • LCD com display gráfico, caixa impermeável IP 67
  • Eléctrodos substituíveis
  • A memória não volátil tem capacidade para armazenar 50 conjuntos de dados (pH ou ORP absoluto/relativo, temperatura, carimbo de data e hora)
  • Função BPL- memoriza e mostra os dados de calibração mais recentes
  • Compensação automática da temperatura; calibração automática e reconhecimento do tampão
Warranty: 1 year (instrument)/6 months (electrode).
Informações de encomenda: fornecido com 4 pilhas LR44.