Print…
Sondas de oxigénio dissolvido para aplicações industriais, OxyFerm FDA
Fornecedor: HAMILTON BONADUZ
237453 237454 237450 237452 237455 237540 237541 237542 237543 237544
662-0175EA 1970 EUR
662-0175 664-0202 664-0200 664-0201 664-0203 664-0222 664-0221 664-0220 664-0219 664-0218
Sondas de oxigénio dissolvido para aplicações industriais, OxyFerm FDA
Eléctrodos Sondas de oxigénio dissolvido
These electrochemical oxygen sensors are ideal for applications with high demands for hygiene, e.g. in pharmaceutical industry, in biotechnology and in foods & beverages production. The sensors are equipped with a FDA approved membrane for usage in hygienic processes. They can withstand steam sterilisation, autoclavation and CIP cleanings.
  • Esterilização a vapor, limpeza CIP, autoclavável
  • Desvio baixo para medições fiáveis e de resposta rápida
  • Custo de manutenção reduzido devido a ciclos de utilização prolongados
Especificações técnicas
O₂: 10 ppb até à saturação ou 0,1 - 200% de ar.
Temperatura: 0 - 130 °C; máx. 4 bar.
TC: 22 KOhm NTC.
ATEX / IECEx approval: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D ia lllC T x °C Da/Db
Certificações: Aprovação ATEX/IECEx: CE 0035 ll 1/2 G Ex ia llC T4/T5/T6 Ga/Gb; CE 0035 ll 1/2 D Ex ia lllC T x °C Da/Db.