Print…
Células de condutividade
Fornecedor: WTW
301602 301960 301961 301962 301970 301971 301972 301973 301974 301900 301995
662-0481EA 809 EUR
662-0481 663-8117 663-8118 662-0484 663-1841 663-1842 663-1843 663-1844 663-1845 663-0227 663-0146
Células de condutividade
Eléctrodos Eléctrodos de condutividade
TetraCon® 325, TetraCon® V e KLE 325 são adequados para medições no local em rios, lagos e águas residuais, aquicultura, medições em água subterrânea e aplicações em laboratórios de análise das águas.
TetraCon® 325/C está particularmente indicado para aplicações químicas pesadas, como, por exemplo, para meios ácidos.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 é ideal para medições em água ultrapura.