Print…
Máquinas de gelo seco, SnowPack
Fornecedor: BURKLE
9805-0030 9805-0200
474-3110EA 297 EUR
474-3110 474-0057
Máquinas de gelo seco, SnowPack
Máquinas de gelo seco
A máquina SnowPack permite que o utilizador obtenha uma pastilha de gelo seco a -79° C em poucos minutos, sem utilizar tecnologias complicadas nem electricidade. Pode ser instalada com qualquer frasco de CO₂ comercializado.
  • Líquido de refrigeração ideal para transporte
  • O gelo seco é inodoro e fácil de manusear
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable