Print…
Buretas digitais, Top Buret
Fornecedor: EPPENDORF
4965000.017 4965000.025
613-3667EA 980 EUR
613-3667 613-3668
Buretas digitais, Top Buret
Buretas
Volume variável.
  • Dispensação contínua entre 0,01 e 999,9 ml mediante rotação das rodas: em incrementos de 2,5 ml por rotação completa, para o modelo Top Buret M e de 5 ml por rotação, para o modelo Top Buret H
  • Válvula de segurança para uma purga sem perda de reagentes
  • O tubo de descarga pode ser rodado a 360° e ajustado na vertical (10 - 200 mm) e na horizontal (142 - 220 mm)
  • Conexão para tubo seco - opcional
  • Alimentadas por pilhas duradouras com visualização do processo de carga
Para uma titulação segura, simples, precisa e contínua.
Informações de encomenda: Fornecidas com válvula de segurança, tubo de enchimento telescópico (210 - 370 mm), tubo de descarga ajustável, três adaptadores para frascos com roscas de 32/38/40 mm de diâmetro, duas micropilhas e certificado de qualidade.