Print…
Dispensadores para frascos, seripettor® / seripettor® pro
Fornecedor: Brand
4720140 4720150 4720450 4720440 4720420 4720120
612-5625EA 220 EUR
612-5625 612-5626 612-3218 612-3217 613-1649 613-1648
Dispensadores para frascos, seripettor® / seripettor® pro
Dispensadores para Frascos
De volume variável.
  • O cartucho de dispensação de baixo custo com junta pode ser substituído – inclui um cartucho sobressalente
  • Dispensação semiautomática - o êmbolo empurrado pela mola reabastece o cilindro após a dispensação
  • Ajuste do volume - o ponteiro dentado permite o ajuste rápido e preciso do volume desejado
  • Não são necessárias ferramentas para desmontagem; limpeza e manutenção fáceis
  • O seripettor® foi concebido para soluções alcalinas, soluções tampão e meios de cultura, como, p. ex., meios nutrientes ágar, até 60 °C; o seripettor® pro foi concebido para dispensar múltiplas soluções ácidas, alcalinas e salinas e solventes, tais como óleos essenciais.
Os modelos seripettor® e seripettor® pro são dispensadores para frascos inovadores, com um design especial que se adapta à maior parte dos frascos. O enchimento é automático através de uma mola. Em caso de desgaste da junta do êmbolo, o utilizador pode substituir toda a unidade dispensadora de forma rápida, sem necessitar de ferramentas (nem de reparações dispendiosas).
Informações de encomenda: os dispensadores são fornecidos com tubo de descarga, tubo de enchimento, unidade dispensadora de reserva e adaptadores de PP (GL45/32 e GL45/S40).