Print…
Dispensadores para frascos, ceramus®-classic
Fornecedor: HIRSCHMANN
9310000 9311100 9320000 9321100 9330000 9331100 9340000 9341100 9350000 9351100 9360000 9361100 9310001 9320001 9330001 9340001 9350001 9360001
613-3219EA 362 EUR
613-3219 613-3221 613-3225 613-3226 613-3229 613-3230 613-3233 613-3235 613-3239 613-3240 613-3250 613-3252 HIRS9310001 HIRS9320001 HIRS9330001 HIRS9340001 HIRS9350001 HIRS9360001
Dispensadores para frascos, ceramus®-classic
Dispensadores para Frascos
De volume variável ou fixo, autoclaváveis.
  • Botão de ajuste micrométrico para ajustes finos
  • Êmbolo de cerâmica
  • Conformidade certificada
Informações de encomenda: os dispensadores ceramus®-classic são fornecidos com rosca A de 32 mm, 3 adaptadores (A28, A45, S40), 1 tubo de aspiração com união roscada, 1 tubo de evacuação, um n.º de série e certificado de qualidade.