Print…
Dispensadores para frascos, ceramus®
Fornecedor: HIRSCHMANN
9312000 9312100 9322000 9322100 9332000 9332100 9342000 9342100 9352000 9352100 9362000 9362100
613-3223EA 416 EUR
613-3223 613-3224 613-3227 613-3228 613-3231 613-3232 613-3236 613-3237 613-3243 613-3244 613-3253 613-3254
Dispensadores para frascos, ceramus®
Dispensadores para Frascos
De volume variável ou fixo, autoclaváveis.
  • Botão de ajuste micrométrico para ajustes finos
  • O êmbolo de cerâmica é inquebrável, extremamente preciso e praticamente não sujeito a dilatação térmica
  • Prático sistema de recirculação, para uma purga rápida sem perda de reagentes
  • Conformidade certificada
Informações de encomenda: os dispensadores ceramus® são fornecidos com rosca A de 45 mm, 3 adaptadores (A32, A38, S40), 1 tubo de aspiração com união roscada, n.º de série e certificado de qualidade.