Print…
Dispensadores para frascos, dispensador EM
Fornecedor: HIRSCHMANN
9340200 9360200
613-3234EA 268 EUR
613-3234 613-3251
Dispensadores para frascos, dispensador EM
Dispensadores para Frascos
De PP com êmbolo de vidro e volume variável, autoclaváveis.
  • Recomendados para meios suaves, aquosos ou orgânicos que não atacam o PP
  • Botão de ajuste micrométrico para ajustes finos
  • Conformidade certificada
Informações de encomenda: os dispensadores EM são fornecidos com rosca A32, 3 adaptadores (A28, A45, S40), 1 tubo de aspiração com união roscada, 1 tubo de evacuação, n.º de série e certificado de qualidade.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable