Print…
VWR®, Dispensadores para frascos
Fornecedor: VWR Collection
612-4750EA 341 EUR
612-4750 612-4751 612-3669 612-3670 612-3671 612-3672
VWR®, Dispensadores para frascos
Dispensadores para Frascos
Volume variável, autoclaváveis.
  • Sistema de válvulas com mola metálica
  • De PP com cilindro de vidro de precisão
  • Sistema de definição de volume rápido e fácil de usar
  • Ajuste fino rotativo adicional do volume adequado para utilização com a mão direita ou esquerda
  • O adaptador permite a rotação do dispensador nos frascos para a posição pretendida
These standard PP units, with glass cylinder, are suitable for aqueous liquids, dilute acids and alkalis - not for use with solvents and hydrofluoric acid which attack PP (for bottles with GL 32 thread). The glassMais informação do produto