Print…
Estações de trabalho de digestão para CQO, em conformidade com as normas EPA, ISO ou DIN
Fornecedor: BEHR
B00218408 B00218409 B00218405 B00218406 B00218407
705-0030EA 13180 EUR
705-0030 BEHRB00218409 705-0027 705-0028 705-0029
Estações de trabalho de digestão para CQO, em conformidade com as normas EPA, ISO ou DIN
Sistemas para digestão Estaçãos de Trabalho de Mineralização
A determinação do CQO é um parâmetro total muito importante para medições de águas residuais e esgotos. As estações de trabalho Behr garantem uma análise do CQO em conformidade com as seguintes normas.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 Parte 41 (CQO >15 ppm)
  • DIN 38409 Parte 43 (procedimento abreviado de CQO)
  • DIN 38409 Parte 44 (CQO 5 - 50 ppm)
Configuração do equipamento para digestão simultânea de um máximo de 6 ou 12 amostras CQO.
Os sistemas tipo 2 são constituídos pelos seguintes componentes:
- regulador de tempo/temperatura controlado por microprocessador TRS 300, com programa CQO
- bloco de aquecimento de precisão CSB/E para recipientes RG2
- estrutura de suporte E/B para recipientes para amostras RG2, e banho de arrefecimento KW/N com elemento de montagem para a estrutura E/B
- recipientes para amostras RG 2
- condensadores LK 1 com refrigeração de ar, e suporte de condensador LS para condensadores LK
Os sistemas tipo 3 são idênticos aos sistema tipo 2, mas incluem também os seguintes componentes:
- agitador magnético de múltiplas posições SM 12/N para estrutura de recipiente E 12/B (apenas com PB-CSB 12/M)
- conjunto de 12 barras agitadoras magnéticas MRST 2 e em chips de ebulição SIST 100, 100 g
- conjunto de 12 mangas protectoras padrão de PTFE, de junção de cones, PTFE 29
- suporte de transporte TS CSB para estrutura de recipiente E/B
- estação de titulação manual HT 1, incluindo bureta digital e agitador magnético