Print…
Registadores de temperatura e humidade de elevada precisão, iLog
Fornecedor: Askey Dataloggers
EI-1E-D-32-L EI-2E-CN-32-L
620-9300EA 547 EUR
620-9300 620-2351
Registadores de temperatura e humidade de elevada precisão, iLog
Registadores de dados
Estes registadores oferecem controlo de qualidade para produtos sensíveis à temperatura e humidade. Podem detectar e registar as mais pequenas flutuações.
  • Alarm LED indicators
  • Intuitive software for easy configuration and retrieving information
  • Activation with a magnetic key or by the Console software for organising and analysing the data
  • Bookmark capabilities and wide temperature range (high heat, ambient, refrigerated, frozen and dry ice)
  • Detachable, customisable external sensor lengths and probe styles
  • Two year warranty
  • Polycarbonate case
Ø×H: 76×18 mm, internal sensor iLog - IP 67 and external sensor iLog - IP 65.
Pontas de aço inoxidável, 80 mm e cabo de um metro.
* Internal temperature/** External temperature
Default file format: PDF and LRF with TXT, CSV, SYLK and LCF data export. It offers password protected security (programmable using Console Pro Software).
Certificações: 21 CFR Part 11, EN 12830 compliant, NIST traceable, ISO 9001:2008, RoHS and CE certified.
Fornecimento: Console software is required but not supplied. Please contact your local Avantor office for further information.