Print…
Recipientes Dewar, série Agil
Fornecedor: Air Liquide
AGIL052 AGIL12 AGIL1L2 AGIL22 AGIL32 AGIL62
478-3411EA 389 EUR
478-3411 478-3412 478-3413 478-3414 478-3415 478-3416
Recipientes Dewar, série Agil
Recipientes para armazenamento criogénico
Recipientes Dewar, de aço inoxidável. Para todas as aplicações, abrangendo uma ampla gama de temperaturas, de −200 a +200 °C.
Com pega lateral (Agil 0,5 a 1/L) e pega de transporte (excepto Agil 0,5).
* Filled with liquid nitrogen at 20 °C, 1013 mb, stationary container and closed lid.