Print…
Recipientes para transporte de azoto líquido, Voyageur
Fornecedor: Air Liquide
VOYAGEUR21 VOYAGEUR52 VOYAGEUR122 VOYAGEUR202
478-3311EA 869 EUR
478-3311 478-3312 478-3313 478-3314
Recipientes para transporte de azoto líquido, Voyageur
Recipientes para armazenamento criogénico
Especialmente concebidos para o transporte de produtos biológicos.
  • Uma substância porosa absorve o azoto líquido e conserva as amostras na fase gasosa
  • Os produtos são transportados em total segurança, sem o risco de derramamento de líquidos
Models with Thermory mobile; temperature traceability system (datalogger).
Supplied with 2 canisters (except Voyageur plus).
Models with Thermory mobile; temperature traceability system.
Certificações: Os recipientes Voyageur estão em conformidade com os regulamentos internacionais aplicáveis ao transporte de produtos perigosos por terra, por avião ou por transporte ferroviário.
Fornecimento: Fornecidos com 2 canisters (excepto o modelo Voyageur plus).