Print…
Recipientes de armazenamento de azoto líquido TR
Fornecedor: Air Liquide
TR111 TR211 TR261 TR351 TR601 TR1001
478-3112EA 902 EUR
478-3112 478-3113 478-3114 478-3115 478-3116 478-3117
Recipientes de armazenamento de azoto líquido TR
Recipientes para armazenamento criogénico
Gama de recipientes não pressurizados usados para armazenar e transportar azoto líquido.
Construção em liga leve, com boca de material compósito.