Print…
Comparadores, sistema de comparação Lovibond® 2000+
Fornecedor: Tintometer
Lovibond®
LOVI172160EA 505 EUR
LOVI172160 705-0344 705-1059 705-0335 705-0343 705-1058 705-0342 705-1035 705-1057
Comparadores, sistema de comparação Lovibond® 2000+
Colorímetros Kits de comparação
O sistema de comparação 2000+ é um sistema colorimétrico preciso e de uso geral para testes de água. Trata-se de um aparelho de alta qualidade, que estabelece a correspondência visual entre a intensidade da cor da amostra e os filtros de vidro Lovibond. Inclui um compartimento regulável para amostras em células com comprimento da trajectória de até 40 mm. Os modelos Nessleriser 2150 e 2250 são aparelhos de comprimentos da trajectória mais longos, para as correspondências entre uma coluna de uma amostra em cilindros de Nessler e os filtros de vidro Lovibond. Foram concebidos para a medição de concentrações que se encontrem abaixo da sensibilidade do comparador 2000+.
  • O prisma integrado exibe os discos standard de vidro e a amostra colorida no mesmo campo visual, o que permite a discriminação e a correspondência das cores
  • O prisma foi selado por ultra-sons, para prevenir a contaminação das lentes
  • Cada disco de teste está equipado com filtros de vidro, os quais garantem uma estabilidade de cor, não descoloram e são fáceis de substituir sem ser necessário abrir o aparelho
  • Permite a compensação de amostras de água turvas ou tingidas
  • Cada comparador está disponível na versão de luz natural ou, em alternativa, pode ser usado seja com a unidade de iluminação Daylight 2000 normalizada, seja com uma unidade de iluminação portátil