Print…
Sistemas Nessleriser, comparadores Lovibond® com escala Pt-Co/hazen/APHA
Fornecedor: Lovibond Tintometer
433290 433270
633-0150EA 2750 EUR
633-0150 633-0149
Sistemas Nessleriser, comparadores Lovibond® com escala Pt-Co/hazen/APHA
Colorímetros Kits de comparação
Para graduação de cor de líquidos incolores, amarelo-claro, como óleos incolores, produtos químicos, produtos petroquímicos e água. O Nessleriser 1209 foi particularmente concebido para empresas que pretendam aplicar a norma ASTM D 1209, que especifica a utilização de um sistema Nessleriser para comparação de cores, utilizando tubos de 100 ml com a marca de graduação de 100 ml 275-295 mm acima do fundo do tubo. Cada sistema abrange uma gama de medição definida e inclui.
  • um instrumento de comparação visual com um comprimento de trajectória longo, garantindo uma boa sensibilidade e exactidão na graduação de amostras de cor ténue
  • uma selecção de padrões de cor Pt-Co/APHA: filtros de vidro de cor estável em discos de teste, pré-calibrados para permitir a leitura directa de cor Pt-Co de várias gamas de medição definidas.
  • uma fonte de luz padronizada de bancada, para assegurar condições de iluminação constantes e uniformes na realização da correspondência de cores, obtendo assim leituras consistentes e exactas.
  • Cilindros de Nessler com o comprimento de trajectória adequado.