Print…
Kits comparadores, Sistema Lovibond® 2000
Fornecedor: Lovibond Tintometer
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 2190 EUR
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Kits comparadores, Sistema Lovibond® 2000
Colorímetros Kits de comparação
Disponíveis para a maioria das escalas de cor mais utilizadas, estes kits permitem obter facilmente toda a gama de equipamentos necessários. Cada sistema inclui.
  • um instrumento de comparação visual que coloca os padrões de amostra e de cor no mesmo campo de visão, para uma correspondência de cores mais exacta
  • uma selecção de padrões de cor: filtros de vidro de cor estável em discos de teste, pré-calibrados para permitir a leitura directa de várias gamas de medição definidas
  • uma fonte de luz padronizada de bancada, para assegurar condições de iluminação constantes e uniformes na realização da correspondência de cores e obter assim leituras consistentes e exactas.
  • material de vidro de tipo e comprimento de trajectória apropriado