Print…
Padrões de referência de cores certificados
Fornecedor: Lovibond Tintometer
134000 134010 134050 134060 134200 134160 134190 109720 134210 134140 134150 134170 134180 133991
633-0004EA 256 EUR
633-0004 633-0005 633-0006 633-0007 633-0012 633-0056 633-0059 633-0258 633-0013 633-0008 633-0009 633-0010 633-0011 TINT133991
Padrões de referência de cores certificados
Padrões Padrões de Colorimetria e Espectroscopia
Para calibração de rotina de colorímetros e verificação dos dados dos testes.
Os padrões de cores certificados Lovibond® são fornecidos com uma rastreabilidade total relativamente aos padrões internacionalmente reconhecidos. Cada padrão é fornecido num frasco de 500 ml com uma garantia de 12 meses sobre a estabilidade da cor e certificação completa, incluindo fichas de dados de segurança dos produtos. Os valores individuais podem variar, mas vêm sempre especificados no certificado de calibração fornecido com cada padrão.