Os circuladores compactos de aquecimento/refrigeração, que podem ser usados sobre a bancada ou numa hotte de extracção de gases, são ideais para o controlo da temperatura de aparelhos de destilação ou de mini-instalações fabris. Todos os quatro modelos dispõem de ligações para a bomba, para aplicações externas de temperatura, e uma abertura do banho para o controlo da temperatura de objectos pequenos directamente no banho de circulador. Devido à temperatura ambiente máxima de +40 °C e à ventilação com refrigeração de ar, as unidades podem ser posicionadas junto a outras unidades ou directamente numa hotte de extracção de gases.
Os modelos CF30/CF40 são ideais para aplicações de rotina:
Temperaturas de trabalho até +150 °C com bomba de pressão
Teclado à prova de salpicos
Display LED da temperatura com controlo da temperatura PID de precisão
Interface RS232 para ligação a PC
Os modelos CF31 e CF41 são indicados para aplicações exigentes. Além das características dos modelos CF30 e CF40, possuem ainda:
Temperaturas de trabalho até +200 °C, com uma bomba de pressão e de sucção potente, ajustável electronicamente
Display VFD de leitura fácil e display LCD interactivo com guia do utilizador
Controlo inteligente e auto-optimizado ICC (Intelligent Cascade Control) e TCF (Temperature Control Features)
Interface RS232/RS485 para ligação a PC e ligação externa a sensor externo PT100
Programador integrado com seis programas de 60 passos, calibração de três pontos e aviso precoce para baixo nível de líquido
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
CF30, CF40: 15 l/min, pressão de 350 mbar
CF31, CF41: 22-26 l/min, pressão de 400-700 mbar, sucção de 200-400 mbar (com capacidade da bomba ajustável electronicamente).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Fornecimento: Fornecido com duas uniões dentadas para tubagem de diâmetro interno de 8 e 12 mm. Está disponível um módulo electrónico com ligações analógicas, como acessório opcional para as unidades CF31 ou CF41, contacte a Avantor para obter mais informações.
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a +20; 0; −20 e −30 °C.