Print…
Circuladores com refrigeração para temperaturas muito baixas
Fornecedor: Julabo
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 24500 EUR
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Circuladores com refrigeração para temperaturas muito baixas
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Circuladores refrigerados de ultrabaixa temperatura para aquecimento e resfriamento. As unidades são adequadas para aplicações de temperatura externa com operação simultânea no tanque do banho. As unidades fornecem capacidades de aquecimento e resfriamento particularmente altas para tempos de aquecimento e resfriamento rápidos, mesmo para sistemas externos de grande volume. Os modelos FP oferecem controle de resfriamento proporcional para garantir desempenho de economia de energia e reduzir a geração de calor para o meio ambiente. Os modelos com a designação W são refrigerados a água. Todos os modelos possuem alças e rodízios que permitem um fácil transporte e portas de drenagem para drenar convenientemente o fluido do banho. As unidades oferecem um isolamento aprimorado para evitar a formação de gelo e possuem um display de nível de enchimento. Aplicações típicas: Controle de temperatura de vasos de reação encamisados, autoclaves, mini instalações de plantas, laboratórios de quilo, determinação de ponto de congelamento, calibração em baixas temperaturas e teste de petróleo.
  • É possível visualizar a temperatura real e até três temperaturas definidas
  • Regulação electrónica da capacidade da bomba, com indicação do estágio da bomba no display
  • Ligação a sensor externo PT100 para medição e controlo
  • Programador integrado com 10 passos de programação
  • Interface RS232
Modelos ME:
Têm um cómodo display VFD, de leitura fácil, para a indicação simultânea do valor interno/externo definido e dos valores reais, e controlo da temperatura PID em cascata, para a máxima estabilidade térmica interna e externa. Sistemas de alerta precoce com sinal audível para baixo nível de líquido e limites de temperatura alta/baixa. Possibilidade de calibração simultânea de três temperaturas.
Modelos HL, SL:
Têm as mesmas características dos modelos ME, e têm ainda um LCD retroiluminado, com menu interactivo, e ligações para válvulas de solenóide opcionais ou aquecedor auxiliar HST com capacidade de aquecimento adicional de 6 kW. Além disso, existe disponível, como acessório opcional, um módulo electrónico, com ligações analógicas para registador de temperatura e programador do valor definido.
Controlo inteligente da temperatura em cascata (ICC) auto-optimizado
Controlo da temperatura TCF (Temperature Control Features) para limite de banda, definição de limites, factor de CoSpeed e dinâmica de controlo
Bomba de sucção e de pressão especialmente potente até 1,1 bar, ajustável electronicamente
Interface RS232/RS485 para possibilidades abrangentes de comunicação e trabalho em rede
Programador integrado para seis programas de 60 passos
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
ME: 11 to 16 L/min, 450 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
HL, SL: 22 to 26 L/min, 700 mbar pressure, 400 mbar suction (with electronically adjustable pump capacity)
Fornecimento: Todas as unidades com uma interface RS232 podem usar o software gratuito EasyTemp para controlo via PC; o software pode ser descarregado gratuitamente. Os modelos FP(W)90, FP(W)55 e FP(W) 52 estão disponíveis a pedido com uma vasta gama de temperaturas de trabalho até 150 °C. Também disponíveis unidades com abertura do banho, em vez de uma abertura de enchimento isolada. Peça informações mais detalhadas.
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a 20; 0; −20; −40; −60 e −80 °C