Print…
Banhos de calibração da temperatura
Fornecedor: Julabo
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 11365 EUR
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Banhos de calibração da temperatura
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação aberta Circuladores de calibração
Os banhos de calibração foram concebidos para aplicações em laboratórios de calibração tais como ISO, DKD, NAMAS, UKAS, e em conformidade com os requisitos previstos pela norma DIN EN ISO 9001:2000. As unidades têm uma câmara a uma temperatura constante, e podem ser usadas para a calibração precisa de sensores térmicos, instrumentos de medição e termómetros, de acordo com normas nacionais e internacionais. Os modelos refrigerados são indicados para uso a temperaturas entre –30 e +200 °C, bem como na qualidade de banhos de calibração para temperaturas entre os 50 e os 300 °C. O sensor de referência, preciso e opcional, permite medir a temperatura de referência. Os banhos dispõem de controlo da temperatura PID em cascata, para maior estabilidade da temperatura interna e externa, e de um programador integrado com 10 passos de programação.
  • Uniformidade térmica de 0,005 a 0,03 K (consoante o modelo)
  • O cómodo display VFD, de leitura fácil, apresenta 3 valores da temperatura em simultâneo
  • Bomba de sucção e de pressão especialmente potente até 1,1 bar, ajustável electronicamente
  • Interface RS232 e ligação a sensor de referência PT 100
  • Módulo electrónico (opcional) com ligações analógicas para o registador de temperatura, dispositivo de valor nominal
Max. flow rate/max. pressure:
22 to 26 L/min, 400 to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
22 to 26 l/min, 400 mbar to 700 mbar (with electronically adjustable pump capacity)
Atenção: Nota: capacidade de refrigeração a +20; 0 e -20 °C