Print…
VWR®, Banhos para termóstatos
Fornecedor: VWR Collection
462-0263EA 1300 EUR
462-0263 462-0264 462-0265 462-0267 462-0268 462-0270 462-0269
VWR®, Banhos para termóstatos
Banhos Banhos-maria sem agitação
Fabricados em aço inoxidável ou policarbonato. Ideais para usar com termóstatos de imersão VWR®. A utilizar sempre que a durabilidade do aço inoxidável ou a transparência do policarbonato constituam uma vantagem.
  • Banhos abertos, ideais para usar com termóstatos de imersão da VWR® ou de outros fabricantes
  • Disponíveis em versão de aço inoxidável ou de policarbonato
  • Robustos e duráveis
  • Fácil de limpar
Nota: A gama de temperaturas abaixo apresentada só é aplicável se os recipientes forem utilizados com termóstatos de imersão; é necessário um termóstato deMais informação do produto