Print…
Circuladores de alta temperatura, modelos Forte HT
Fornecedor: Julabo
9800031 9800062 9800063 9800035 9800065 9800066
461-0171EA 13092 EUR
461-0171 461-0172 461-0173 461-0188 461-0189 461-0190
Circuladores de alta temperatura, modelos Forte HT
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores de aquecimento
Os circuladores de alta temperatura podem ser usados para aplicações de temperatura até 400 °C, dispõem de unidades com capacidades de aquecimento potentes, para redução dos tempos de aquecimento e compensação das reacções endotérmicas e exotérmicas. As possíveis aplicações incluem o uso com reactores, autoclaves, colunas de destilação, unidades piloto e instalações de produção. Graças ao sistema de circuito fechado, a oxidação é mínima, e não há libertação de odores e vapores desagradáveis, mesmo a altas temperaturas.
  • A função de aquecimento automático garante um aquecimento suave
  • Programador integrado com seis programas de 60 passos, para processos dependentes do tempo e da temperatura
  • Pequeno volume de enchimento de apenas 2 litros, alimentados através da zona de arrefecimento, e display iluminado de volume de enchimento na unidade de controlo externa
  • Unidade de controlo externa e separada, com multi-display (LED) e LCD dialog-display, permitindo manter o circulador HT e a unidade de controlo separados
  • O controlo de temperatura intelligent cascade control produz resultados rápidos, de elevada precisão
As unidades possuem funções de aquecimento automático e de protecção contra a degradação do fluído do banho. Algumas das características incluem uma interface RS232/RS485, ligação para um sensor externo PT100, e um sistema de alerta precoce para valores limite de temperatura (elevada e baixa). O sistema de enchimento elimina automaticamente o ar do fluído do banho. As unidades com a designação de modelo 'C.U. estão equipadas com uma unidade de arrefecimento potente, para ligação à torneira de água corrente. Isto permite aplicações de temperatura já a 20 °C e para arrefecimento rápido.
Fluxo máx./pressão máx.:
14 a 18 L/min, 0,8 a 1,2 bar
Certificações: Classe de protecção IP segundo a norma IEC 60529: IP 31
Informações de encomenda: Todas as unidades com uma interface RS232 podem usar o software gratuito EasyTemp para controlo via PC; o software pode ser descarregado gratuitamente. Contacte a VWR para obter mais informações.
Atenção: Nota: as dimensões apresentadas acima não incluem a unidade de controlo separada; L×P×A: 250×250×180 (mm).