Print…
Circuladores com refrigeração, séries FC
Fornecedor: Julabo
9600063 9600123 9600126 9600160 9600060 9600120 9600163 9600166 9601256 9601060 9601063
473-3221EA 7772 EUR
473-3221 473-3231 473-3232 473-3240 473-3220 473-3230 473-3241 473-3242 473-0024 473-0038 473-0039
Circuladores com refrigeração, séries FC
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Refrigeradores recirculadores ecológicos que poupam água corrente, são unidades rápidas e potentes, que asseguram tempos de arrefecimento curtos, bem como uma elevada eficiência. Graças ao design compacto, os refrigeradores tanto podem ser colocados sob as bancadas de laboratório como sobre as mesmas. As unidades FC têm dois displays múltiplos (LED) separados para os valores nominais e reais.
  • Com um elemento de aquecimento integrado, para permitir aplicações de arrefecimento e aquecimento com os modelos FC
  • Os refrigeradores FC possuem um rácio regulável para a temperatura de entrada/saída
  • Ligação a um sensor externo PT100 para medições e controlo externos (modelos tipo T)
  • Interface RS232, ligações para entrada em standby e saída de alarme
  • Ligação para programador externo, registador de temperatura e sensor externo PT100 (modelos tipo T)
Os modelos com a designação W são arrefecidos a água, funcionam praticamente sem ruído e com reduzida produção de calor. As unidades possuem uma supervisão permanente do desempenho, garantida por sensores e pela protecção contra sobrecargas do motor da bomba e do compressor. Na eventualidade de qualquer anomalia, as unidades desligam-se completamente. Os modelos FC possuem sistemas de alerta precoce com sinal acústico de aviso de nível de líquido baixo, e ambas as unidades apresentam limites superior e inferior para as temperaturas, bem como protecção contra o funcionamento em seco/a congelação. As unidades são convenientemente abastecidas pela parte frontal e possuem uma grelha de ventilação amovível.
Taxa de fluxo máx./pressão máx.:
Modelos FC: 20 L/min, pressão de 500 mbar
Modelos FC S: 22 L/min, pressão de 1200 mbar
Modelos FC T: 28 L/min, pressão de 3500 mbar
"W" indica que são modelos refrigerados a água
FC models: 20 l/min, 500 mbar pressure
FC S models: 22 l/min, 1200 mbar pressure
FC T models: 28 l/min, 3500 mbar pressure
Fornecimento: Fornecido com 2 uniões dentadas para tubagem de diâmetro interno de 8 e 12 mm. Todas as unidades com uma interface RS232 podem usar o software gratuito EasyTemp para controlo via PC; o software pode ser descarregado gratuitamente. Contacte a VWR para obter mais informações.
Atenção: Note: Cooling capacity at  +20; +10; +5, −10 and −20 °C
FCW2500T with water cooling