Print…
Refrigeradores de imersão, série FT
Fornecedor: Julabo
9650820 9650890 9650840 9650842 9650892 9650893
473-3005EA 2900 EUR
473-3005 473-3020 473-3306 473-0019 473-0020 JULA9650893
Refrigeradores de imersão, série FT
Termóstatos de circulação Sistemas de circulação fechada Circuladores refrigerados
Os refrigeradores de imersão FT são sobretudo utilizados para o arrefecimento, quando ligados a um circulador de aquecimento, ou para arrefecer fluidos rapidamente até temperaturas baixas. As unidade fáceis de usar e compactas são adequadas para uma variedade de aplicações de arrefecimento.
  • Efficient cooling with reduced energy consumption
  • Easy to move around the laboratory by convenient carrying handles, larger FT900/902 have castors
  • Alternative to cooling with dry ice or tap water
  • FT402, FT902 and FT903 provide temperature control via a keypad and have an external PT100 sensor
  • Environmentally friendly as tap water is not wasted
Atenção: NOTE: Cooling capacity at +20, −20, −40 and −80 °C.