Print…
Analisador de cloreto, modelo 926
Fornecedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
92600009 92600109
661-0131EA 5500 EUR
661-0131 661-0130
Analisador de cloreto, modelo 926
Medidores electroquímicos Medidores de Cloreto
Measurements of salt concentration (sodium chloride) are required throughout the food industry (dairy products, frozen goods, salted meats, beverages, etc) as well as in clinical situations.
  • Com design ergonómico, é fácil de usar e de manter
  • Mede os teores de cloreto e de sal de forma rápida e precisa
  • A sensibilidade da técnica coulométrica por que se pauta permite o registo de leituras em ppm
O Modelo 926 é o instrumento ideal para testar sistemas de dessalinização ou controlar a qualidade de produtos que são preparados automaticamente.
O Modelo 926S foi concebido para medições de cloreto em amostras biológicas e está calibrado em mmol/l. É particularmente útil na confirmação final de fibrose quística através da análise de amostras de suor.
Existem também aplicações e métodos analíticos para a indústria farmacêutica, processos de fabrico de cimento e produtos fotográficos e veterinários: contacte-nos para obter mais informações.
Informações de encomenda: fornecidos completos com 3× ânodos de prata, 3× eléctrodos de prata, 2×copos graduados de 14 ml, 25 g de mistura para polir eléctrodos, 100 ml de solução de cloreto de 200 mg/l e 500 ml de solução tampão.
Fornecimento: O software (compatível com Windows XP ou posterior) necessita de ser encomendado em separado.