Print…
Registadores gráficos de temperatura, SK4 e SL4
Fornecedor: DICKSON
SK4350 SL4100 SL4350
620-1502EA 0 EUR
620-1502 620-1503 620-1504
Registadores gráficos de temperatura, SK4 e SL4
Registadores gráficos Registadores
Estes registadores de temperatura autónomos em um disco de Ø 100 mm fornecem um registo permanente da temperatura com um tempo de resposta médio de 11 minutos para aceder a 63% da escala total. Alimentados por uma pilha AA, são usados para a monitorização e preparação de stocks de vacinas, alimentos e produtos farmacêuticos. Os modelos SL4 incluem um ecrã LCD para a apresentação dos dados. C×L: 48×16 mm.
  • Portátil e fácil de usar: para registo a longo prazo durante o armazenamento, transporte ou expedição
  • Porta com dobradiça
  • Outros diagramas disponíveis a
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable