Print…
Microcentrífugas, Pico™ e Fresco™
Fornecedor: Thermo Scientific
75002410 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 2460 EUR
521-1095 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Microcentrífugas, Pico™ e Fresco™
Centrífugas Microcentrífugas
As Pico™ (ventilada) e a Fresco™ (refrigerada) estão disponíveis em duas opções de velocidade. A Pico™ e a Fresco™ 17 são perfeitas para os trabalhos laboratoriais de rotina, ao passo que a Pico™ e a Fresco™ 21 são ideais para aplicações de investigação de alta tecnologia.
  • O rotor de 24 posições pode ser usado para todos os tubos de 1,5 a 2,0 ml, incluindo minipreparações e colunas rotativas
  • Tecnologia do rotor em compósito, para uma maior resistência a produtos químicos e uma aceleração/desaceleração mais rápida, em comparação com o alumínio tradicional
  • A exclusiva tampa do rotor de contenção biológica ClickSeal® 'engata' na posição, garantindo que as amostras estão contidas em segurança e, graças à abertura de um só clique, reduz o tempo de remoção comparativamente às tampas de enroscar
  • Em comparação com as tampas metálicas/de policarbonato, as tampas transparentes de PPSU são mais fortes e resistentes a produtos químicos e permitem visualizar as amostras para mais comodidade e segurança
  • Os controlos intuitivos e o display de fácil leitura simplificam a operação
Ideal for everyday laboratory use, Thermo Scientific Pico 17 microcentrifuges provide outstanding processing power, unique safety features and a broad array of microcentrifuge rotors and accessories for microcentrifuge tube processing.
Accelerate routine sample preparation processes up to 17,000×g with our standard microcentrifuge, available with cooling. When our Thermo Scientific Fresco 17 is coupled with our extensive microcentrifuge rotor selection, these microcentrifuges offer productivity, versatility, safety and convenience in a compact, easy-to-use lab instrument.
Support micro-volume protocols such as nucleic acid or protein lysate preparation and PCR reaction set-up all in a remarkably small footprint with Thermo Scientific Pico 21 microcentrifuges. Choose between seven lightweight microcentrifuge rotors, designed to provide acceleration up to 21,100×g in as little as 12 seconds.
Informações de encomenda: CSA, CE, IVD Certified.