Print…
Microcentrífugas, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Fornecedor: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 1207 EUR
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Microcentrífugas, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Centrífugas Microcentrífugas
Estas microcentrífugas são fáceis de utilizar, sendo ideais para trabalho de pesquisa.
  • Extremamente compactas
  • Estáveis e silenciosas
  • Botão "Short Spin", para execução de centrifugações rápidas
  • A tampa abre-se automaticamente no final do programa, reduzindo o tempo de manuseamento
  • Com um display digital auto-explicativo de tempo e velocidade, bem como um temporizador, programável de 15 segundos a 30 minutos (MiniSpin®) ou de 15 segundos a 99 minutos (MiniSpin® Plus)
  • Bateria integrada na estrutura
Fornecimento: Supplied with a fixed angle microtube rotor.