Print…
VWR® MiniArray, Microcentrífugas
Fornecedor: VWR
VWR® MiniArray
521-2849EA 268.5 EUR
521-2849 521-2851 521-2850
VWR® MiniArray, Microcentrífugas
Centrífugas Microcentrífugas
Ideais para secagem de lâminas de microscópio. Também podem ser utilizadas em salas frias.
  • Funcionamento silencioso e design compacto
  • Secagem de 2 lâminas em apenas 10 segundos, sem salpicos
  • Os suportes reutilizáveis recolhem o líquido da lâmina durante a centrifugação
Ao fechar a tampa, o rotor acelera rapidamente até à velocidade máxima. Ao premir o botão, o funcionamento pára e a tampa abre-se. Em alternativa, a unidade pode ser ligada e desligada com o interruptor na parte de trás.
Informações de encomenda: MiniArray fornecida com rotor e 2 suportes para lâminas.