Print…
Concentrador de bancada, Concentrator plus™
Fornecedor: EPPENDORF
5305000.568 5305000.100 5305000.703 5305000.762 5305000.169 5305000.363 5305000.304 5305000.509
EPPE5305000.568EA 6540 EUR
EPPE5305000.568 531-0888 531-0889 EPPE5305000.762 EPPE5305000.169 EPPE5305000.363 531-0872 531-0873
Concentrador de bancada, Concentrator plus™
Evaporadores Evaporadores centrífugos
Concentrador ergonómico e intuitivo fornece uma concentração a vácuo suave, eficiente e rápida de DNA/RNA, nucleótidos, proteínas e outras amostras líquidas ou humidas. A tampa revestida fornece uma resistência química superior contra ácidos agressivos e solventes orgânicos (por exemplo, TFA, DMSO).
  • Bomba de diafragma em PTFE livre de manutenção e resistente a produtos químicos elimina a necessidade de mudança de óleo da bomba
  • Funcionamento silencioso (<50 dB(A)), económico
  • Operação simples com painel de controlo intuitivo
  • Trasmissão sem motor de indução livre de manutenção e câmara em aço inoxidável, resistente a produtos químicos para funcionamento sem problemas
  • Escolha de 3 modos de operação (concentrador a vácuo, centrifugação e exsicador) para uma variedade de aplicações
  • Escolha de 4 níveis de aquecimento (ambiente, 30, 45, 60 °C) permite a concentração eficaz de uma vasta gama de amostras, em total segurança
  • Escolha de 3 modo de aplicação (aquoso, ácool ou elevada pressão de vapor) consoante o solvente da amostra - redução do tempo de processamento até 20%
  • A função de travão pode ser desativada opcionalmente para uso com amostras delicadas
  • Pode ser conectada à marioria dos coletores frios comercialmente disponíveis para uso com vapores
3 configurações do sistema: sistema básico, sistema completo com bomba e sistema completo com vácuo.
Sistema Básico: Concentrador para conexão a uma bomba de vácuo ou uma linha de vácuo. A fonte de alimentação para bombas de vácuo externas pode ser facilmente conectada e controlada automaticamente usando um recetor AC na parte traseira do concentrador.
Sistema Completo com bomba: Concentrador com bomba em PTFE integrada, resistente a solventes, sem necessidade de manutenção ou óleo e armadilha para a condensação.
Sistema Completo com vácuo: Para capacidade/flexibilidade extra. Permite o uso da bomba de vácuo integrada em separado - sem ter de a desconectar do sistema; simplesmente conectando-a a um dispositivo externo que necessite de vácuo (por exemplo, secadores de gel).
Estão disponíveis uma ampla gama de rotores angulares e de microplacas para que o concentrador suporte uma variedade de tubos, placas e outras aplicações. Para atingir a capacidade máxima, está disponível um espaçador que permite o empilhamento de alguns rotores angulares, aumentando a capacidade até 144 amostras.