Print…
Concentradores centrífugos de bancada CentriVap®
Fornecedor: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 10600 EUR
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Concentradores centrífugos de bancada CentriVap®
Evaporadores Evaporadores centrífugos
Os concentradores de vácuo CentriVap® estão disponíveis em várias configurações. O modelo de ADN CentriVap® é fornecido com uma bomba de diafragma incorporada de 34 litros/min, duas armadilhas de vidro de 177 ml e um rotor de ADN (60×1,5/2,0 ml e 72×0,5 ml). O modelo com a tampa de vidro é recomendado para a evaporação de solventes que não sejam compatíveis com acrílicos (acetona, acetonitrilo, etanol, DMSO, etc.). O modelo resistente a ácidos é recomendado para solventes corrosivos (TFA, ácido acético, etc.).
  • Câmara de alumínio com pintura eletrostática a pó; câmara de
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo CentriVap®, resistente a ácidos CentriVap®, padrão CentriVap®, padrão CentriVap®, resistente a ácidos ADN CentriVap® ADN CentriVap®
Environmentally Preferable
Capacidade máx. 148 samples 148 samples 148 samples 148 samples 132 samples 132 samples
Max. speed 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹ 1725 min⁻¹
Potência máx. absorvida 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W
Vácuo máx. Consoante a bomba selecionada Consoante a bomba selecionada Consoante a bomba selecionada Consoante a bomba selecionada 7 mbar 7 mbar
Alarme Um alarme sonoro indica o fim do ciclo Um alarme sonoro indica o fim do ciclo Um alarme audível indica o fim do ciclo Um alarme audível indica o fim do ciclo Um alarme sonoro indica o fim do ciclo Um alarme audível indica o fim do ciclo
Memória 1 - 9 programas 1 - 9 programas 1 - 9 programas 1 - 9 programas 1 - 9 programas 1 - 9 programas
Tempo de ciclo 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min
Aquecimento Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C Passa de Desligado a Elevado (+100 °C) em incrementos de 1 °C
Tempo de aquecimento 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min 1 - 999 min
Peso 20 kg 19 kg 19 kg 20 kg 36 kg 36 kg
L×P×A 373×516×297 mm 373×490×297 mm 373×490×297 mm 373×516×297 mm 406×724×285 mm 406×724×285 mm