Print…
Sistema de electroblotting semi-seco, Owl™ HEP-1 e HEP-3
Fornecedor: THERMO OWL SCIENTIFIC
HEP-1 HEP-3
730-0110EA 2140 EUR
730-0110 730-0111
Sistema de electroblotting semi-seco, Owl™ HEP-1 e HEP-3
Aparelhos de Blotting
Estes sistemas de baixo perfil foram concebidos para uma transferência eficiente de proteínas e de ácidos nucleicos para as membranas. A base contém uma placa de cátodo de aço inoxidável, e a tampa inclui uma placa de ânodo de platina/titânio.
  • Necessita de uma quantidade mínima de tampão: o tampão contido no papel de filtro de blotting é suficiente para uma transferência eficiente de moléculas
  • Dois modelos disponíveis: para transferência de, no máximo, 4 ou 8 minigéis, ou de vários géis maiores
  • As transferências podem ficar concluídas em meros 15 minutos
  • Ideais para proteínas com menos de 150 kD