Print…
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
10416306 10416314 10416326
732-4070EA 286 EUR
732-4070 732-4074 732-4079
Nytran® SuPerCharge TurboBlotter™, Whatman™
Aparelhos de Blotting
O sistema TurboBlotter™ é um dispositivo de blotting rápido, de sentido descendente, para a transferência de alta resolução de ADN e ARN. A pilha de transferência tradicional Northern/Southern foi virada ao contrário de forma a tirar partido da gravidade.
  • Rapidez - a transferência capilar descendente permite transferências de tampão alcalino no espaço de uma hora e transferências neutras (SSC) em três horas
  • Economia - dispositivo de blotting reutilizável, que necessita de menos tampão e de menos papel de blotting, com recargas disponíveis
  • Compacidade -