Print…
Termoreactores, série Spectroquant® TR
Fornecedor: Merck
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
1.71200.0001EA 1250 EUR
1.71200.0001 1.71201.0001 1.71202.0001
Termoreactores, série Spectroquant® TR
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento digitais
Fiabilidade, velocidade, precisão e compatibilidade futura são Spectroquant® marcas inconfundíveis da nova geração de termoreactores da Merck. E tudo isto aliado ao funcionamento mais fácil e à máxima segurança do utilizador.
  • Thermoreactor with integrated safety cover
  • Liquid crystal display for temperature and time
  • Seven fixed temperature-time programs that automatically switch off at the end of the heating time
  • Temperature settings: 148, 120, 100 °C; the TR620 has two heating zones that can be set and controlled independently
  • All thermoreactors are suitable for the determination of COD and TOC and the total levels of lead, cadmium, chromium, cyanide iron, copper, nickel, phosphorus, silver, nitrogen and zinc
Em conjunto com os testes em tubos Spectroquant® e os reagentes de digestão, trata-se de um sistema perfeitamente combinado.