Print…
Blocos de aquecimento digitais, modelos QBD e QBH
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
QBD1 QBD4 QBH2 QBD2
460-0270EA 1030 EUR
460-0270 460-0079 460-0272 460-0271
Blocos de aquecimento digitais, modelos QBD e QBH
Blocos de aquecimento Blocos de aquecimento digitais
Blocos de aquecimento digitais compactos com modelos à escolha para 1 ou 2 ou 4 blocos intercambiáveis. As unidades possuem um display LED da temperatura e uma interface do utilizador interactiva e fácil de usar, que possibilitam uma configuração rápida e precisa. Os alarmes variáveis para temperaturas máximas e mínimas podem ser configurados com uma precisão de 0,5 °C. Os geradores de temperatura são feitos de alumínio resistente ao calor e de plástico resistente a produtos químicos, têm um perfil baixo, um painel de comando inclinado que facilita o uso, ajuste de offset para temperaturas de funcionamento de exactidão elevada e resolução do display de 0,1 °C.
  • Os modelos QBD têm uma faixa de temperatura de funcionamento desde ambiente +5 a 130 °C, e o nível mais alto de temperatura do modelo QBH é de 200 °C
  • Temporizador de funcionamento e temporizador de reacção com alarme sonoro, para funcionamento desde 1 minuto até 72 horas
  • Possibilidade de recalibração de sondas internas e externas em 2 pontos, pelo utilizador
  • A estabilidade e a uniformidade térmicas a 37 °C são de ±0,1 °C dentro do bloco e de ±0,2 °C entre blocos diferentes
  • Fusível térmico contra sobreaquecimento
Fornecimento: fornecidos com ferramenta de extracção de blocos. A sonda externa PT 1000, que permite o controlo da temperatura na amostra ou no bloco, está disponível como acessório. Os blocos têm de ser pedidos à parte.
Atenção: o valor da estabilidade térmica supramencionado é obtido a 37 °C.
* RT = Temperatura Ambiente
**Blocos intercambiáveis com o dobro do tamanho apenas para os modelos QBA2, QBD4, QBD2 e QBH2