Print…
Blocos de aquecimento intercambiáveis para os modelos QBA, QBD e QBH
Fornecedor: GRANT INSTRUMENTS
QB-13 QB-50 QB-0 QB-10 QB-12 QB-16 QB-18 QB-24 QB-E0 QB-E1 QB-E2 QB-H QDP-FL QDP-H QB-17H
460-8211EA 174 EUR
460-8211 460-8212 460-8510 460-8511 460-8512 460-8513 460-8514 460-8515 460-8516 460-8517 460-8123 460-8124 460-0084 460-0085 460-0182
Blocos de aquecimento intercambiáveis para os modelos QBA, QBD e QBH
Blocos de aquecimento Blocos
Os blocos Grant têm 63 mm de profundidade, o que garante um controlo preciso da temperatura para as aplicações de tubos de ensaio.
  • Adequados para tubos de 0,2 ml, tiras ou microplacas
  • Podem ser usados com microplacas de altas temperaturas, de 96 poços
Blocos simples L×P×A (mm): 140×50×63
Blocos intercambiáveis com o dobro do tamanho apenas para os modelos QBA2, QBD2 e QBH2.
São particularmente úteis nas áreas da biologia molecular e de biotecnologia.
Os blocos QDP-H (460-0085) para microplacas de 0,2 ml, tiras ou tubos individuais têm 96 orifícios no formato de microplacas. O bloco acomoda uma placa de 96 poços, tiras de 8×12 ou de 12×8 poços, ou até 96 tubos individuais tapados. Os poços perfurados com precisão oferecem um assento sem folgas. A uniformidade dos tubos ao longo do bloco é de ±0,3 °C.
Os blocos universais QDP-FL (460-0084) para placas de 96 poços acomodam as placas para cultura de células e as placas de altas temperaturas utilizadas com mais frequência. Fornecidos com tampa com dobradiças. Uniformidade entre os poços de ±0,5 °C.
Fornecimento: fornecidos com ferramenta para extracção de blocos.
Atenção: Estes blocos opcionais, com o dobro do tamanho, destinam-se a ser usados com os modelos QBD2, QBD4, QBH2 e QBA2.