Print…
VWR®, Blocos de aquecimento modulares e acessórios para blocos de aquecimento
Fornecedor: VWR Collection
460-3211EA 144 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Blocos de aquecimento modulares e acessórios para blocos de aquecimento
Blocos de aquecimento Blocos
Construídos a partir de um bloco sólido de alumínio anodizado.
  • O contacto entre os tubos e as paredes do bloco possibilita a maior retenção possível de calor
  • Cada bloco tem uma célula com termómetro para medir a temperatura do bloco
L×P×A do bloco simples: 95×76×51 mm
L×P×A do bloco duplo: 95×152×57 mm