Print…
Impressora e acessórios para balanças
Fornecedor: OHAUS
80850000 80850043 21253677 00410024 12101511 80252038 80251993 80252580 80252581 80252584 80251931 80251930 80500552 83021082 83021083 83021085 83021102 21203204 30529322 12120799 30059316 30063920 30064202 30093334 12120761 30628012 30467918 30529323
611-5111EA 70.7 EUR
611-5111 611-0598 611-1525 611-2423 611-4299 611-3887 611-5412 611-2540 611-2541 611-2543 611-2538 611-2537 611-2574 611-2416 611-2417 611-2419 611-2421 611-3748 611-2579 611-2580 611-2572 611-2622 611-2573 611-3751 OHAU12120761 611-5061 OHAU30467918 OHAU30529323
Impressora e acessórios para balanças
Balanças
A impressora de impacto SF-40A e a impressora térmica STP103 são compatíveis com qualquer balança Ohaus com uma interface RS232. São especialmente úteis se ligadas a uma balança Ohaus com a função BPL, uma vez que permitem um registo de auditorias em papel. Para determinadas balanças Ohaus, é necessário um cabo para impressora (não fornecido).
Informações de encomenda: A variedade de acessórios e de peças de substituição para balanças Ohaus é grande e a lista abaixo apresenta apenas os mais usuais; para mais artigos, visite o site Avantor do seu país.