Print…
Almofadas desodorizantes, Odo-Clave®
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H131980002 H131980000 H131980001 H131980003
129-4937EA 217 EUR
129-4937 129-4935 129-4936 129-4938
Almofadas desodorizantes, Odo-Clave®
Desodorantes
Estas almofadas estão impregnadas num desodorizante que é libertado pelo calor, e que não se limita a mascarar os odores do autoclave mas que, na verdade, os neutraliza.
  • Protective cover melts in autoclave, allowing deodorant to be heat-activated
  • Easy to handle: simply unwrap and place a pad in each bag prior to autoclaving
  • Available in four pleasant scents
L×C: 32×32 mm
Embalagem: 10 almofadas por saco, 10 sacos por caixa.