Print…
Autoclaves VWR® VAPOUR-Line LiteII
Fornecedor: VWR Collection
481-0846EA 2710 EUR
481-0846 481-0847
Autoclaves VWR® VAPOUR-Line LiteII
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
Autoclave com caixa de aço inoxidável AISI 304 para fácil manutenção e desinfecção, câmara interior em alumínio e tampa isolante em ABS com sistema de fecho.
  • Termorregulação automática controlada por microprocessador
  • Visualização digital da temperatura e do tempo de esterilização
  • Válvula de respiro automático e sistema de protecção de segurança com fecho electrónico de temperatura
  • Elemento de aquecimento reforçado e termopilha PT100 de precisão
  • Programas de esterilização automática
Instructions are GLP and EN 17205 compliant.
Informações deMais informação do produto