Print…
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Fornecedor: CERTOCLAV
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 2595 EUR
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Vertical Laboratory Autoclaves (Made of Aluminium)
Esterilizadores Autoclaves (Esterilizadores a Vapor)
O CertoClav compacto pode ser utilizado até em laboratórios pequenos. Assim, é possível esterilizar no local de trabalho todos os materiais que estão constantemente a ser necessários: materiais de culturas, recipientes de vidro, materiais de metal, borracha e têxteis, e materiais sintéticos resistentes ao vapor.
O fluxo natural de vapor gerado pela câmara redonda, bem como a reserva de vapor na torneira de libertação de vapor, garantem uma ventilação eficaz, pré-requisito de uma esterilização perfeita de artigos ocos e cilíndricos.
CV-EL models: With four operating temperatures/pressures: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar; 140 °C/2,7 bar.
Multicontrol models: Microprocessor operated and freely programmable; two fixed and seven free programmes. Fractionated venting. Separate control unit with digital display and RS232 serial interface.
Construction: Aluminium alloy.
Fornecimento: fornecidas com tabuleiro de instrumentos e tripé de alumínio.
Atenção: Please contact your local Avantor office to clarify the correct model/features that suit your application.