Print…
Soluções eletrolíticas de cloreto de potássio VWR®, AVS TITRINORM®
Fornecedor: VWR Chemicals
83605.260EA 24.5 EUR
83605.260 83605.290 83606.260 83606.290 83605.180
Soluções eletrolíticas de cloreto de potássio VWR®, AVS TITRINORM®
Electrólitos Eléctrodos, soluções enchimento
Potassium chloride 3 Molar solution may also be used as an electrode storage solution.
For full information concerning health and safety data please see the SDS on the website.