Print…
Elétrodos de referência, InLab® Reference
Fornecedor: Mettler - Toledo
51343190 51343191 51343192
662-2871EA 166 EUR
662-2871 662-2872 662-2873
Elétrodos de referência, InLab® Reference
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Eletrodos de referência com conector S7.
  • InLab® Reference Plus é ideal para medições com eléctrodos selectivos de iões
  • Sistema de referência para a série InLab® Reference: ARGENTHAL™ com armadilha para o ião prata ("ion trap") (sem risco de contaminação por sulfuretos e proteínas)
Material: Glass
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de teste e sem cabo. Outros elétrodos mediante pedido.