Print…
Eléctrodos combinados de pH, ScienceLine
Fornecedor: SI Analytics
285100018 285100067 285092329 285092661 285100001 285100034 285100042 285100207 285100215 285100223 285102516 285102524 285102532 285102549 285100059 285101277 285101211 285101260 285092337 285092591 285092583
662-6104EA 350 EUR
662-6104 662-0517 662-1372 662-2175 662-0512 662-6172 662-6105 662-0513 662-0514 662-0515 662-2182 662-2183 SCOI285102532 662-2184 662-1215 SCOI285101277 662-2179 662-0101 662-2172 662-2174 662-2173
Eléctrodos combinados de pH, ScienceLine
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Elétrodos de combinação resistentes indicados para praticamente todas as aplicações no laboratório e no campo.
  • Máxima exatidão e consistência de medição, com uma ótima vida útil do sensor
  • Máxima adaptabilidade para todas as aplicações, mesmo a temperaturas elevadas
  • Permitir medições em recipientes profundos com um comprimento máximo de 600 mm, em tubos MMR com um diâmetro de 3 mm e num balão de fundo redondo com um cone padrão NS 14,5
* sem cabo (disponíveis em separado).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
Informações de encomenda: Fornecido com número de série e certificado de qualidade. Os elétrodos com conector são fornecidos sem cabo e devem ser encomendados em separado.