Print…
Elétrodos de pH económicos, InLab®, série Easy
Fornecedor: Mettler - Toledo
51343010 51343011
662-2818EA 137 EUR
662-2818 662-2819
Elétrodos de pH económicos, InLab®, série Easy
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Elétrodos robustos e económicos, fáceis de operar.
  • Eletrólito de gel isento de manutenção
  • Aplicações: Soluções altamente salinas; refrigerantes e cerveja; aquários
  • Em conformidade com os requisitos das diretivas RoHS, relativa à restrição de substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico, e REEE, relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Faixa de pH: 0 - 14
Gama de temperaturas: 0...80 °C
Sistema de referência: Ag/AgCl
Informações de encomenda: Fornecido com certificado de teste. Outros elétrodos mediante pedido.