Print…
VWR®, Eléctrodos combinados de pH com compensação interna da temperatura
Fornecedor: VWR Collection
662-0076EA 283 EUR
662-0076 662-0077 662-0078 662-0080 662-0081 662-0083 662-0073 662-0075
VWR®, Eléctrodos combinados de pH com compensação interna da temperatura
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Eléctrodos combinados de pH com cabo fixo de 1 m.
  • Three electrodes in one
  • Compatible with most pH meters
  • With protective cap for electrode preservation under optimal conditions
Faixa de pH: 0 - 14
Gama de temperaturas: 0 a +70 °C
Tempo de resposta: 90% <1 segundo.