Print…
VWR®, Eléctrodos de pH combinados, pHASE
Fornecedor: VWR Collection
662-1799EA 213 EUR
662-1799 662-1800 662-1778 662-1780 662-1782
VWR®, Eléctrodos de pH combinados, pHASE
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Os eléctrodos combinados, que proporcionam medições de pH rápidas, precisas e estáveis, são ideais para uso no controlo de qualidade, na investigação e no desenvolvimento.
  • Medições de pH rápidas, precisas e estáveis, equilíbrio térmico rápido, exactidão elevada, mesmo em amostras com uma grande gama de temperaturas
  • Disponíveis no design Sealed (económico, fácil de usar, com manutenção mínima) ou no design Rapid-Renew (eléctrodos recarregáveis utilizados com amostras sujas ou outras amostras que provocam a obstrução da junção)
  • Disponíveis com corpo de epóxi (com boa resistência química, máxima robustez e protecção do bolbo amovível) ou corpo de vidro (máxima resistência química com bolbos reforçados totalmente expostos)
  • Com cabo fixo de 1 m
Faixa de pH: 0 - 14
Exactidão: até 0,04 pH entre 0 e 100 °C, numa solução tampão de 7 pH
Estabilidade: variação de 0,005 pH ou menos por hora
Gama de temperaturas: 0 a +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C