Print…
VWR®, Eléctrodos universais de pH
Fornecedor: VWR Collection
662-1793EA 178 EUR
662-1793 662-1797 662-1798 662-0084 662-0085 662-1763 662-1764 662-1765 662-1766 662-1767 662-1768 662-1769 662-1770 662-1773 662-1774 662-1775 662-0455
VWR®, Eléctrodos universais de pH
Eléctrodos Eléctrodos de pH
Com cabo fixo de 1 m / conector S7.
  • Verificados em 5 pontos durante o processo de fabrico e com lote impresso para garantia de qualidade
  • Com tampa de armazenamento para protecção do eléctrodo, mantendo o item em boas condições e sempre pronto a usar
Faixa de pH: 0 - 14
Gama de temperaturas: 0 a +100 °C (+10 a +100 °C para pontas planas)
Tempo de resposta: 95% < 1 segundo (95% < 5 segundos para as pontas planas)